3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 783 EUR
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
MW: 260,987 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737902
Núm. CAS: 1805023-67-9