1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 400 EUR
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formula: C₇H₄BrF₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28134183
Núm. CAS: 2728-70-3