2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 906 EUR
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24684755
Núm. CAS: 717883-41-5