5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 638 EUR
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₂
MW: 165.957 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30723298
Núm. CAS: 1249506-21-5