Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53467-1G PC53467-5G PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53467-1G APOSPC53467-5G APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483155
Núm. CAS: 1244642-70-3