3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-4,5-difluorophenyl)ethanone
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 783 EUR
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737869
Núm. CAS: 1805420-44-3