2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 632 EUR
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₃F₄NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723299
Núm. CAS: 89586-09-4