Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: TCDA
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 364 EUR
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Formula: C₅H₉ClF₂O₂Si
MW: 202.659 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30723300
Núm. CAS: 1700654-90-5
UN: 1760
ADR: 8 III