3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 579 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO₂S
MW: 235,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460328
Núm. CAS: 1274903-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III