7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53473-1G PC53473-250MG
APOSPC53473-1GEA 560 EUR
APOSPC53473-1G APOSPC53473-250MG
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723301
Núm. CAS: 1887002-15-4