2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 1290 EUR
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723302
Núm. CAS: 1800231-22-4