4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 429 EUR
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Formula: C₇H₅F₂I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12547764
Núm. CAS: 1208077-21-7