2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 328 EUR
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723303
Núm. CAS: 2149589-86-4
UN: 3265
ADR: 8,III