2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53482-1G PC53482-250MG
APOSPC53482-1GEA 480 EUR
APOSPC53482-1G APOSPC53482-250MG
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClFNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28797548
Núm. CAS: 1803585-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III