2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53484-1G PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA 783 EUR
APOSPC53484-1G APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₃F₄IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723346
Núm. CAS: 2149597-65-7