2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 219 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042448
Núm. CAS: 386-71-0