6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53490-1G PC53490-250MG
APOSPC53490-1GEA 574 EUR
APOSPC53490-1G APOSPC53490-250MG
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₄F₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723440
Núm. CAS: 2149597-44-2