2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 24.8 EUR
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,002 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28064264
Núm. CAS: 1473423-59-4