6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 841 EUR
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₆F₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723441
Núm. CAS: 110968-70-2