(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 87 EUR
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉BrFN·ClH
MW: 254,527 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22988853
Núm. CAS: 1624262-55-0