1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535004-100MG PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA 58 EUR
APOSPC535004-100MG APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13152285
Núm. CAS: 1110663-22-3