Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535005-1G
PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA
125
EUR
APOSPC535005-1G
APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula:
C₉H₉FO₃ MW: 184.164 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18399286 Núm. CAS: 91361-59-0 |