5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535006-100MG
PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA
55.1
EUR
APOSPC535006-100MG
APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₃ MW: 249,034 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15527529 Núm. CAS: 95383-26-9 |