Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535008-100MG PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA 50.9 EUR
APOSPC535008-100MG APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23707517
Núm. CAS: 1427415-25-5