2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53501-1G
PC53501-250MG
PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA
319
EUR
APOSPC53501-1G
APOSPC53501-250MG
APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃F₂IO MW: 267,999 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28789181 Núm. CAS: 1097626-30-6 |