4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 231 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₈H₆F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16876870
Núm. CAS: 633336-81-9