Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535014-1G PC535014-250MG PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA 112 EUR
APOSPC535014-1G APOSPC535014-250MG APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042774
Núm. CAS: 391-93-5