4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535017-100MG PC535017-250MG
APOSPC535017-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535017-100MG APOSPC535017-250MG
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169808
Núm. CAS: 153556-55-9