2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC535018-1G
PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA
368
EUR
APOSPC535018-1G
APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196,175 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30188795 Núm. CAS: 2007925-25-7 |