2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 716 EUR
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂IN
MW: 264,999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28789209
Núm. CAS: 1803837-32-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III