6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 186 EUR
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25478439
Núm. CAS: 1805304-78-2