6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 223 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05662399
Núm. CAS: 884494-96-6