2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13185820
Núm. CAS: 1211533-26-4