3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 759 EUR
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193665
Núm. CAS: 1211542-21-0