6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 281 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19707620
Núm. CAS: 79456-27-2