2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 48 EUR
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848712
Núm. CAS: 1042986-00-4