4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16610395
Núm. CAS: 1195251-01-4