3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 214 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formula: C₅H₂ClF₂N
MW: 149,526 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998888
Núm. CAS: 851179-01-6