2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 261 EUR
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698531
Núm. CAS: 1214338-27-8