5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535030-1G PC535030-250MG
APOSPC535030-1GEA 154 EUR
APOSPC535030-1G APOSPC535030-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₅H₂BrF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15528725
Núm. CAS: 785777-90-4