3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 143 EUR
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
MW: 193,977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16609909
Núm. CAS: 1227502-60-4