2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 115 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formula: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606179
Núm. CAS: 1227586-78-8