2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 231 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16988804
Núm. CAS: 1211536-01-4