5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 36.4 EUR
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18257687
Núm. CAS: 1211526-51-0