4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formula: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27939250
Núm. CAS: 3824-45-1