2-Fluoro-3-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53504-1G PC53504-250MG
APOSPC53504-1GEA 719 EUR
APOSPC53504-1G APOSPC53504-250MG
2-Fluoro-3-iodoaniline
2-Fluoro-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396913
Núm. CAS: 1261500-65-5