2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 120 EUR
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
MW: 254,882 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13185514
Núm. CAS: 1214344-15-6