4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅ClFNO
MW: 161,561 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16610381
Núm. CAS: 1227572-96-4