2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535047-1G PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA 34.8 EUR
APOSPC535047-1G APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆FNS
MW: 143,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22543684
Núm. CAS: 210992-56-6