3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 111 EUR
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606206
Núm. CAS: 1228898-19-8